Principaux documents
26260-U
Seringue SGE étanche aux gaz, aiguille fixe
250F-GT, volume 250 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 250 UL FN ÉTANCHE AUX GAZ, PT#2, 25 G
1 EA
92,70 $
92,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
92,70 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
92,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
25 ga
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 006200
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.50 mm
Volume
250 μL
Description générale
  • SGE gas tight syringe with fixed needle (volume 250 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm), Model: 250F-GT.
  • Made of borosilicate glass material, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger must be removed.
  • Contains an interference fit between the plunger tip and the barrel that enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable