Principaux documents
24754
Supelco
Bouchons pour flacons (vials) Snap Ring
polypropylene seal, PTFE liner, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
100 EA
38,60 $
38,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
38,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121821
38,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE liner
polypropylene seal
Caractéristiques
closure type snap ring seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Diamètre
11 mm
Compatibilité
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials