It is not recommended to autoclave these silanized vials therefore there is no need to autoclave them before use.
27238
Fioles, bouchon à vis, silanisées
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
150,00 $
About This Item
150,00 $
Produits recommandés
Matériaux
amber glass vial
Description
silanized
Caractéristiques
closure type screw top vial
deactivation Silanized
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 8-425
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Le traitement silanisant exclusif de Supelco recouvre les groupements silanols actifs présents sur les surfaces en verre non traitées.
- Amélioration du taux de récupération des composés polaires en quantité inférieure au microgramme.
- Economie de temps et d′argent
Pour obtenir une offre concernant la silanisation d′autres verreries, contactez votre représentant Sigma-Aldrich.
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
Protocoles
solution, 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
-
Do these vials need to be autoclaved before use?