Principaux documents
24738-U
Supelco
Flacon à sertir nécessitant un joint de 8 mm
volume 0.8 mL, clear glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 200 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear glass vial
glass
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 200 ea
D.E. × H
7 mm × 40 mm , flat bottom
Volume
0.8 mL
Raccords
thread for 8 mm
Description générale
7 × 40 mm
À utiliser avec :
Beckman 504 Gilson 231-401, 232-401
Carlo Erba AS200S, A2005 (Rack 9) (pas ASPEC)
du Pont ICI LC1600
Finnigan A200S Phillips S4, S8, 4700LC/GC
SGE LS-3200
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable