MilliporeSigma
Micro-flacon (vial) à sertir nécessitant un joint de 8 mm volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
Micro-flacon (vial) à sertir nécessitant un joint de 8 mm
Micro-flacon (vial) à sertir nécessitant un joint de 8 mm volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
Products
Catégorie de produit
Marque
D.E. (mm)
Volume (ml)
Compatibilité
Type de fermeture
Couleur
Matériau du flacon
Coloris du flacon
Taille de conditionnement