Principaux documents
24705
Supelco
Insert pour flacon (vial) à ouverture standard de 2 ml, D.I. de 4,6 mm
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
100 EA
138,00 $
138,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
138,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
138,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
conical clear glass (with polyflange)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
5 mm × 29 mm
Volume
0.15 mL
Compatibilité
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Description générale
Vial inserts do not restrict the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.