Principaux documents
23233
Supelco
Flacons de stockage ambrés
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
Synonyme(s) :
BOUTEILLE À VIS AMBRÉE, SEULE, 60 ML, PAQUET DE 12
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
amber glass bottle
Caractéristiques
closure type screw top bottle
Conditionnement
pkg of 12 ea
D.E. × H
38 mm × 95 mm
Volume
60 mL
Raccords
thread for 20-400