MB000000E
m-Endo Total Coliform Broth (Dehydrated)
For testing drinking water for total coliform detection
132,00 $
About This Item
132,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder (dehydrated)
Durée de conservation
60 mo.
Conditionnement
pkg of 110 g
Couleur
pink-purple dehydrated powder
pink-red prepared medium
Entrée
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type cider
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH
7.2±0.1 (25.0 °C)
Application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Compatibilité
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
coliforms
Application
Bioburden
Microbial Limits
Conditionnement
Caractéristiques
Milieu de culture
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2