Principaux documents
23029-U
Aiguilles de remplacement pour Mini-Vap à 6 orifices
stainless steel, pkg of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 6 ea
Description générale
Replacement needles for 6 port Mini-Vap is an accessory used along with a 6-port Mini-Vap (22971) concentrator/evaporator.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Questions
  1. Can you provide information about the plastic connectors required for connecting these to the evaporator?
    1 answer
    1. The small white piece at the bottom of the needle is a NEEDLE HOLDER TAPER 10-32, but it does not come with the replacement needles for the Mini-Vap 23029-U.