22851
Papier pour enregistreur
chart type, black thermal, for use with Shimadzu C-R3A, C-R6, 221-25412-00 (OEM), pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
PAPIER GRAPHIQUE Shimadzu™ CR3-A. Bte de 10
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
chart type black thermal
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
221-25412-00 (OEM)
Compatibilité
for use with Shimadzu C-R3A, C-R6
Description générale
Application
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)