22350-U
Papier pour enregistreur
chart type, blank roll
159,00 $
About This Item
159,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
chart type blank roll
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Agilent/HP 5181-1219 (OEM)
Compatibilité
for use with Agilent/HP 3394, 3395, or 3396
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable