22807
Détecteur miniature GOW-MAC® modèle 21-070, 21-072
AC/DC input 110 V AC (60 Hz)
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Facile à utiliser : il est possible d′utiliser le détecteur de fuite de gaz sans avoir reçu de formation.
- Mettre l′appareil en marche.
- Zero
- Recherche de fuites
Caractéristiques :
- Hautement sensible
- Réglages de la sensibilité élevée/basse par l′utilisateur.
- Mémoire flash pour l′enregistrement des différents paramètres
Réglage du seuil d′alarme
Volume de l′alarme
Délai de persistance du pic
Luminosité des LED
Sensibilité
Vitesse de la pompe
- Localisez le site exact de la fuite
- Pas de solutions savonneuses salissantes
- Pas de contamination du système