20033
ORBO™ 554, H2SO4 sur gel de silice (20/40), 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
Tube de silice activé ORBO™
849,00 $
About This Item
849,00 $
Produits recommandés
Matériaux
W,W,W separators
silica gel
Agence
NIOSH 2012
Gamme de produits
ORBO™
Composition
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 554
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matrice
H2SO4 coated silica gel
Taille des particules
20-40 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Catégories apparentées
Description générale
- ORBO™ 554 H2SO4 on Silica Gel (20/40) 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable