22656
Septum surfacé PTFE SS-174
diam. 9.5 mm ( 3/8 in.), pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
off-white silicone body (123 mil thick)
yellow PTFE face (2 mil thick)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diamètre
9.5 mm ( 3/8 in.)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :