Principaux documents
22549
Supelco
Rotamètre modulaire
flow rate 6-300 mL/min
Synonyme(s) :
KIT DÉBITMÈTRE POUR BAS DÉBIT
1 EA
922,00 $
922,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
922,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
922,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Paramètres
6-300 mL/min flow rate
Description générale
Kit de rotamètre modulaire faible débit
Module 1:
flotteur en verre (6-60 ml/mn)
flotteur acier inox(15-150 ml/mn)
Module 2:
flotteur en saphire (11-110 ml/mn)
Flotteur en Carboloy(30-300 ml/mn)
Kit de rotamètre modulaire haut débit
Module 1:
flotteur en verre (38-380 ml/mn)
flotteur en acier inox (84-840 ml/mn)
Module 2:
flotteur en saphire (54-540 ml/mn)
flotteur en Carboloy (125-1250 ml/mn)
Pour changer rapidement de flotteur
. L′assemblage modulaire vous permet de changer rapidement de flotteur afin de mesurer des débits différents. Vous ne touchez jamais le flotteur, il vous suffit de remplacer le module tube/flotteur dans sa totalité. Chaque kit contient deux modules et deux flotteurs pour chaque module.
La précision de la lecture est de ± 2%. Des diagrammes de conversion pour l′air, Ar, CO2, He, H2, N2 et O2 sont inclus. Le trépied (réf. 22548) et les connecteurs Swagelok doivent être commandés séparément.
Rotameters are suitable for low flow measurement. They can only be used on clean fluids. It has a tapered metering tube which is mounted vertically with small end at the bottom and a float which is free to move within the tube. The fluid to be measured enters at the bottom of the tube, passes upwards around the float and out at the top. The increase and decrease of flow causes the float to rise higher or drop to low respectively. The flow rate is hence determined by direct observation of the position of the float in the metering tube.[1]
Application
Calibrated Supelco Rotameter is suitable in mixing medical grade breathable gas with either oxygen or nitrogen.[2]
Bela G. Liptak
Flow Measurement (1993)
Laura K Smoyer et al.
Genetical research, 82(3), 163-170 (2004-05-12)
The Triplo-lethal locus (Tpl) of Drosophila is both triplo-lethal and haploinsufficient, but the function of the locus is unknown. We have examined Tpl-aneuploid embryos and find that, in both trisomics and monosomics, the midgut shows extensive cell death and the
Questions
  1. Dear Team, Please provide details of "Low Flow Kit (Cat. No. 22549)" with SS float, it is important to know working temperature, pressure, density and connection type before placing order. Kind regards Adham
    1 answer
    1. The maximum operating pressure for this product is 200 psig (13.8 bar) and the maximum operating temperature is 250°F (121°C). Swagelok 1/8" NPT connectors are required for connecting all rotameters to the gas supply.