Documents
20433-U
Supelco
Débitmètres à bulles
flow meter volume 100 mL, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
DÉBITMÈTRE 100 CC
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
Conditionnement
pkg of 1 ea
Volume du débitmètre
100 mL
Description générale
Bubble flowmeter is a simple and precise way to measure flow rates of gases. It determines the volumetric flow rate by measuring the time taken by the gas stream to move a soap bubble through a specific volume. Bubble flowmeters can be used to check splitter or detector flow or to calibrate personal pumps for accurate air sampling.
Utiliser ces débitmètres à bulle pour vérifier le diviseur ou le débit du détecteur, ou pour calibrer les pompes personnelles pour un échantillonnage précis de l′air. Les débitmètres à bulle sont gradués de la façon suivante : 10 mL par graduations de 1 mL ; 25 mL par 5mL ; 50 mL par 10 mL ; 100 mL par 20 mL ; 500 mL par 50 mL ; 1000 mL par 100 mL. Les débitmètres de 500 mL et 1000 mL peuvent servir à mesurer des débits positifs ou négatifs.
Application
Bubble flowmeter may be used to manually control the flow at the system outlet during analysis of perfluorobutane (PFB) in the exhaled rat air using respiration-metabolism chamber system and a GC-MS method.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 746-751 (2005-06-21)
Sonazoid is a new contrast agent for ultrasound imaging comprising an aqueous suspension of lipid-stabilised perfluorobutane (PFB) gas microbubbles. A respiration-metabolism chamber system was developed to collect exhaled air following intravenous administration of Sonazoid to rats. Analysis of PFB in