22510-U
Supeltex M-2B Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
0.4 mm
Compatibilité
0.10-0.25 mm Column I.D.
Description générale
Caractéristiques : s′adapte facilement aux colonnes capillaires, assurant une étanchéité plus efficace et un risque de bris moindre.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-211 (polyimide 75 %, graphite 15 %, PTFE 10 %)
Température maximum : 350 °C
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-211 (polyimide 75 %, graphite 15 %, PTFE 10 %)
Température maximum : 350 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)