Principaux documents
DWK209121
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 4 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 16 mm × 38 mm, 13-425
Synonyme(s) :
209121
24 EACH
182,00 $
182,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EACH
182,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
182,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
Conditionnement
pkg of 72 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209121
Diam. du flacon × H
16 mm × 38 mm
Capacité
4 mL
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.