22445-U
Piège à hydrocarbures Supelpure HC
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
Synonyme(s) :
Gas purfication trap, hyrdocarbons
270,00 $
About This Item
270,00 $
Produits recommandés
Volume
120 cc
Raccords
1/8 in. fitting
Catégories apparentées
Description générale
Dimensions:
- 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
- 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
- S-Trap: 71/2 in. (19 cm) long x 59/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length = 193/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable