Principaux documents
21066-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Synonyme(s) :
Vocarb® 3000 Purge Trap K, TEK MAR
1 EA
157,00 $
157,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
157,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
Nomenclature NACRES :
NB.21
157,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Agence
suitable for EPA 601
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Description générale
Purge/Traps K Vocarb® 3000 [configured for Tekmar Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3] are employed to trap the analytes effieciently in US EPA Methods 502.2 and 524.
Informations légales
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.