Principaux documents
24920-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Synonyme(s) :
PURGE TRAP K, Tekmar® 3000
1 EA
182,00 $
182,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
182,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NB.21
182,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Agence
suitable for EPA 601
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Description générale
VOCARB purge traps efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
Informations légales
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.