CRM47672
Carbonyl-DNPH Mix 1
certified reference material, in acetonitrile (varied conc.), ampule of 1 × 1 mL
Synonyme(s) :
Carbonyl Compounds DNPH Derivatives Mix 1
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
CARB 1004
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 × 1 mL
Concentration
in acetonitrile (varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)