MilliporeSigma
Passer à
20522
Tube en cuivre à usage général
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
Synonyme(s) :
TUBE EN CUIVRE, 1/4 po, 50 pi (15,25 m)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
134,00 $
100,50 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41115720
NACRES:
SB.54
100,50 $
Tarif134,00 $Économiser 25 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
copper
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
General description
Répond à la norme ASTM B-280.
Carrier gas and transfer lines used are made up of copper tubing. GC copper columns are constructed from copper tubing. The tubing is generally 1/8 inch to 1/4 inch in diameter and 1 or 2 meters long which may be filled with tiny polymeric spheres coated with same kind of stationary phase.
Application
Copper tubing may be used in construction of esterification apparatus. Copper tubing may be crimped around the metal tubing with the ends of the cryotrap to enhance electrical connection.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
2048920520U20488
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
material
copper
material
copper tubing (GC plumbing quality)
material
copper
material
copper tubing (GC plumbing quality)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tube en cuivre à usage général