2047825
Splitless, with taper (wool packed)
pkg of 25 ea
987,00 $
About This Item
987,00 $
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 25 ea
L × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.5 mm × 4.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.