Principaux documents
13601
Supelco
Diaion® HP-2MG
pkg of 100 g
100 G
85,40 $
85,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
85,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
85,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 g
Technique(s)
AAS: suitable
LPLC: suitable
Superficie
~500 m2/g
Matrice
polymethacrylate
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
25-50 mesh
Dimension de pores
1.2 mL/g pore volume
170 Å mean pore size
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
−20°C
Description générale
Diaion® HP-2MG is a methacrylic ester copolymer which is hydrophilic in nature. It is widely used for preconcentration and separation of traces of heavy metal ions. It is also used as adsorbent for polyphenols and surfactants.[1]
Application
Adsorbant aliphatique pour composés modérément polaires, comme les: antibiotiques, composés colorants, analytes aliphatiques. La résine présente un spectre étendu pour l′adsorption de petites et grosses molécules.
  • Diaion® HP-2MG was used as adsorbent in the determination of metal ions by flame atomic absorption spectrometry.[1]
  • It was used for biosorption of heavy metals by immobilized Aspergillus fumigatus by atomic absorption spectrometry .[2]
Autres remarques
Gonflement dans le toluène = 5%.
Informations légales
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Mustafa Soylak et al.
Talanta, 70(5), 1129-1135 (2008-10-31)
A solid phase extraction procedure based on biosorption of copper(II), lead(II), zinc(II), iron(III), nickel(II) and cobalt(II) ions on Aspergillus fumigatus immobilized Diaion HP-2MG has been investigated. The analytical conditions including amounts of A. fumigatus, eluent type, flow rates of sample
Column system using diaion HP-2MG for determination of some metal ions by flame atomic absorption spectrometry
Tuzen, Mustafa, and Mustafa Soylak
Analytica Chimica Acta, 504, 325-334 (2004)
Questions
  1. Is the surface area provided for Diaion® HP-2MG based on the dry or hydrated weight of this product?
    1 answer
    1. The surface area is determined using the dry form of DIAION HP-2MG.