12809-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 23% SP®-1700, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Synonyme(s) :
GC column, Chromosorb P w/SP1700
765,00 $
About This Item
765,00 $
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Paramètres
0-110 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 Chromosorb P AW support
Groupe de la matrice active
23% SP®-1700 phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with General Configuration
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves