MilliporeSigma
Metal Packed GC Column (General Configuration) phase none, matrix 80/100 HayeSep Q support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Metal Packed GC Column (General Configuration)
Metal Packed GC Column (General Configuration) phase none, matrix 80/100 HayeSep Q support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Products
Catégorie de produit
Marque
Fabricant
Type de colonne
D.I. (mm)
Longueur (m)
Compatibilité
Matériau de la colonne
Technique
Showing 1-20 of 26
Page 1 sur 2
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
Page 1 sur 2