Principaux documents
20360
Supelco
ORBO-91 130/65 MG PK/25
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
25 EA
354,00 $
354,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 EA
354,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
47131900
354,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
W,W,W separators
Agence
OSHA 69,75,80,84,88,91,100,103,106,111,113
Gamme de produits
ORBO
Composition
Bed A, 130 mg
Bed B, 65 mg
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO 91
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matrice
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS) (specially treated)
Taille des particules
20-45 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Carbosieve SIII is carbon molecular sieve type adsorbent is generally used for sampling of volatile organic compounds from atmosphere.[1]
Informations légales
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Water adsorption capacity of the solid adsorbents Tenax TA, Tenax GR, Carbotrap, Carbotrap C, Carbosieve SIII, and Carboxen 569 and water management techniques for the atmospheric sampling of volatile organic trace gases.
Helmig, Detlev, and Lee Vierling.
Analytical Chemistry, 67, 4380-4386 (1995)
Jhy-Charm Soo et al.
Annals of work exposures and health, 64(1), 96-105 (2019-12-02)
This study experimentally evaluates the performance of different sorbent tubes for sampling acetone vapor in workplace air. A dynamic atmosphere system produced an acetone alone and a mixture with other analytes containing ~73, 483, and 1898 µg acetone mass loading
Contenu apparenté
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.
Questions
  1. What is the expiration date for the product Orbo-91, an air monitoring tube used in several OSHA methods?
    1 answer
    1. The shelf life of the Orbo-91 active air monitoring tube is two years.