10310
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep T, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Conditionnement
bottle of 75 cc
Paramètres
165 °C temp. limit
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Superficie
~250 m2/g
Matrice
HayeSep T
Taille des particules
80-100 mesh
Densité
~0.38 g/mL (free fall density)
Description générale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable