Z652091
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge
MIKRO 200, AC/DC input 240 V AC
Synonyme(s) :
centrifuge hettich, micro centrifuge
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
, Schuko plug
, UK plug
200 - 240 V AC, EuroPlug
Caractéristiques
CE compliant
cooling: no
Fabricant/nom de marque
Hettich 2400
Paramètres
15000 rpm
21382 rpm
Technique(s)
centrifugation: suitable
H × l × P
260 mm (10.25 in.) × 275 mm (10.75 in.) × 344 mm (13.5 in.)
Poids
11.5 kg (25.25 lb)
Catégories apparentées
Description générale
- Standard micro centrifuge
- Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
- Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
- Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
- Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
- Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
- Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
- CE Compliant