Documents
F3767
Sigma-Aldrich
Micro-dissecting forceps
very fine point
Synonyme(s) :
dissecting forceps, tissue forceps
About This Item
Code UNSPSC :
41122405
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Longueur
4 1/2 in.
Taille de la pointe
2 mm
Description générale
with serrated tip
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 9
1 of 9