Principaux documents
00032
Supelco
1H-1,2,4-Triazole-13C2,15N3
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1H-1,2,4-Triazole-1,2,4-15N3-3,5-13C2
10 MG
481,00 $
481,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
481,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2H315N3
Poids moléculaire :
74.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
481,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][15N]1[15N]=[13C]([H])[15N]=[13C]1[H]
[H][15N]1[15N]=[13C]([H])[15N]=[13C]1[H]
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clé InChI
NSPMIYGKQJPBQR-CVMUNTFWSA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2