ZRB2100
Anti-MFF Antibody, clone 1E18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Mitochondrial fission factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E18, recombinant monoclonal
Description
1E18 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 38.46 kDa
observed mol wt ~Target molecular weight 28 and 34 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MFF(56947)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in T47D cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MFF in T47D cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MFF in lysates from Human Brain and MOLT4 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MFF in human cerebral cortex tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound MFF peptide with a KD of 8.8 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MFF in C2C12 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable