ZRB1997
Anti-EphA2 Antibody, clone 2C3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Ephrin type-A receptor 2;EC: 2.7.10.1;Epithelial cell kinase;Tyrosine-protein kinase receptor ECK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C3, recombinant monoclonal
Description
2C3 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 108.27 kDa
observed mol wt ~120 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, monkey
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, porcine, canine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EPHA2(1969)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in PC3 cell lysates.
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected EphA2 in PC3 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution from a representative lot detected EphA2 in A431, HEK293, and COS-7 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound EphA2 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected EphA2 in human cerebral cortex tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected EphA2 in one million PC3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected EphA2 in A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable