ZRB1990
Anti-phospho-c-Fos (Ser32) Antibody, clone 2F15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Proto-oncogene c-Fos;Cellular oncogene fos;G0/G1 switch regulatory protein 7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F15, recombinant monoclonal
Description
2F15 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 40.7 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
feline, rat, mouse, monkey, bovine, canine, horse, porcine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer32)
Informations sur le gène
human ... FOS(2353)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with a construct containing N-terminal MBP-tagged recombinant c-Fos protein fragment phosphorylated on serine 32.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:20,000 dilution of this antibody detected a construct containing N-terminal MBP-tagged recombinant c-Fos protein fragment phosphorylated on serine 32, but did not react with non-phosphorylated c-Fos. (Phospho-c-Fos construct: Courtesy of Dr. Jesse Rinehart, Yale University, School of Medicine).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Phospho-c-Fos-(Ser32) in HeLa cells serum starved then treated with or without 400 nM PMA for 4hrs.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Phospho-cFos (Ser32) peptide with a KD of 8.7 x 10-8 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.