MABE1995
Anti-TERT Antibody, clone TwMab-1
234,00 $
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
About This Item
234,00 $
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TwMab-1, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 127 kDa
observed mol wt ~127 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Spécificité
Immunogène
Application
Isotype testing: Identity confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1k.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TERT in lysate from HEK293T cells with ectopic expression of hTERT (positive), but not in lysate from wild-type HEK293T cells (negative). ( Data courtesy of Dr. Kenkichi Masutomi, National Cancer Center Research Institute, Tokyo, Japan).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable