ZMS16282
Anti-phosphotyrosine Antibody, clone 4G10 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
p-Tyrosine
324,00 $
About This Item
324,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse (recombinant)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G10, recombinant monoclonal
monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
(Dependent upon the molecular weight of the tyrosine phosphorylated proteins being detected.)
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Catégories apparentées
Description générale
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phosphotyrosine in human breast cancer tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Choisissez des options éco-responsables pour vos recherches avec les anticorps recombinants ZooMAb®, une alternative plus écologique. Ces anticorps sans BSA et sans transporteur sont expédiés dans un emballage à faible volume de déchets et offrent une stabilité maximale sans compromettre les performances.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.