ZMS1130
Anti-GABRB2 Antibody, clone BD17 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-2;GABA(A) receptor subunit beta-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BD17, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 54.45 kDa
observed mol wt ~52 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, feline, rat, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... GABRB2(540657)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Mouse liver membrane preparation.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected GABRB2 in Mouse liver membrane preparation.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GABRB2 in Human brain and Mouse brain tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GABRB2 in Human cerebellum tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable