Z744106
CoolSafe™ system
to hold, 20x1.5ml, 35x0.5ml, and 24x0.2ml tubes
Synonyme(s) :
Cooling Box, cooling block, dry block, tube cooling block
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 20x1.5ml, 35x0.5ml, and 24x0.2ml tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech CSAF-5000
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages