Principaux documents
Z744089
Autoclave indicator tape
W × L 3/4 in. × 2,160 in.
Synonyme(s) :
Indicator tape
1 ROLL
23,50 $
23,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 ROLL
23,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
23,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 roll
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech ACTP-1000
Larg. × L
3/4 in. × 2,160 in.
Catégories apparentées
Description générale
Printed diagonal stripes darken indicating a steam autoclave process is complete. Stripes darken after 5 minutes of exposure at 273°F (134°C) at steam pressure of 1.02 kg/cm2.