Principaux documents
Z768332
Labeling tape
W × L 3/4 in. × 500 in., red
Synonyme(s) :
label tape, red tape
1 ROLL
16,40 $
16,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 ROLL
16,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
16,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
red
Conditionnement
pkg of 1 roll
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech LBTP-1400
Larg. × L
3/4 in. × 500 in.
Description générale
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2