Z742391
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
red, Holds 100 x slides 76x26 mm
Synonyme(s) :
slide storage
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
red
Caractéristiques
Holds 100 x slides 76x26 mm
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Ted Pella 2302-2-CS
L × l × H
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Numbered index sheet in lid for quick identification
- Foam liner
- Stackable
- ABS-durable/impact resistant
- Hinged lid
- Unique sliding compression latch