MilliporeSigma
Passer à
D6191
Dialysis sacks
MWCO 12,000 Da
Synonyme(s) :
Dialysis Bags, Dialysis Equipment
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
184,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
184,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
pore size
12,000 Da MWCO
General description
Cellulose tubing; will retain proteins with M.W. > 12,000 Da
Inflated diam. approx. 16 mm (0.64 in.); pre-cut; open ended; dry, unwashed; approx. length = 30 cm (12 in.)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D9277D6066D9402
vibrant-m
D6191
Dialysis sacks
vibrant-m
D6066
Dialysis sacks
pore size
12,000 Da MWCO
pore size
-
pore size
12,000 Da MWCO
pore size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis sacks
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c