Principaux documents
Z740223
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
25 EA
540,00 $
540,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 EA
540,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
540,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.05628.0001
Technique(s)
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
10 cm × 10 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
10 cm × 10 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Informations légales
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany