Principaux documents
Z732559
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 25 mm, 1/cs
Synonyme(s) :
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
1 EA
3 700,00 $
3 700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 700,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.22
3 700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
stainless steel rotor/stator
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 0001713800
Diamètre
25 mm
Catégories apparentées
Description générale
IKA® S 25 N - 25 F Dispersing tool for use with T 25 digital and easy cleabn ULTRA-TURRAX® dispersing instruments.
Caractéristiques et avantages
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG