Principaux documents
Z722561
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-10 basic disperser, 10 mm, 1/cs
Synonyme(s) :
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
1 EA
3 470,00 $
3 470,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
3 470,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.22
3 470,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
stainless steel rotor/stator
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 3370100
Diamètre
10 mm
Catégories apparentées
Description générale
IKA® S 10 N - 10 G Dispersing tool for use with the T 10 basic ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
Caractéristiques et avantages
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG