Z732885
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-10 basic disperser, 8 mm, 1/cs
Synonyme(s) :
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
stainless steel rotor/stator
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 3305500
Diamètre
8 mm
Description générale
Caractéristiques et avantages
- suitable for use with solvents
- sterilization methods: all methods