Principaux documents
Z717533
Sorenson Dolphin microcentrifuge tubes
capacity 2.0 mL
Synonyme(s) :
microtube
1000 EA
132,00 $
5000 EA
539,00 $
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
132,00 $
5000 EA
539,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 15,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
Conditionnement
case of 5,000
pack of 1,000
Fabricant/nom de marque
Sorenson 16140
Paramètres
-80-121 °C temp. range
L × diam.
1.525 in. × 0.362 in.
l du bouchon
0.500 in.
Capacité
2.0 mL
Description générale
The Dolphin microcentrifuge tubes are Ideal design for pelletizing samples. They have a positive seal design which allows for repeated cap closures, and will not pop open under pressure when boiling.
  • RCF rating of 15,000 × g
  • Fits all standard rotors (for 2.0 mL tubes)
  • Certified RNase/DNase Free
  • Certified PCR Inhibitor Free
  • Certified Human DNA Free
  • Certified Pyrogen Free
Informations légales
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.