BR780546
BRAND® microcentrifuge tube, 2 mL with lid, PP
clear
Synonyme(s) :
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
97,20 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
About This Item
97,20 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
Fabricant/nom de marque
BRAND 780546
Couleur
clear
Catégories apparentées
Description générale
- BRAND® microcentrifuge tube is made from polypropylene (PP).
- Tubes are free from RNase, DNase, and endotoxins.
- Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes.
- Graduations on one side with frosted marking area on the other side.
- Features a lid to protect samples from evaporation.
- Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
Caractéristiques et avantages
- Matte label field and division for rough volume reading
- Disposable microtubes
- Contains cover lock.