Principaux documents
CLS9944713
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 7.5 mL
Synonyme(s) :
culture tube, glass tubes, test tubes
250 EA
242,00 $
1000 EA
746,00 $
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 EA
242,00 $
1000 EA
746,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.43
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 1000
pack of 250
Fabricant/nom de marque
Corning 99447-13
D.E. × L
13 mm × 100 mm
Capacité
7.5 mL
Couleur
clear
Raccords
13-415 thread
Adéquation
suitable for (culture)
Description générale
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.